DL-Tyrosin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13740.09 A13740.18 A13740.30
A13740.09EA 35.6 EUR
A13740.09 A13740.18 A13740.30
DL-Tyrosin ≥98%
DL-Tyrosin
Purity: 98% CAS No.: 556-03-6 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 515881 Merck Reference: 14,9839 MDL No.: MFCD00063074
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 325 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 14,9839