1-Chlor-2,4-dinitrobenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A13774.0E A13774.22 A13774.36
A13774.0EEA 318 EUR
A13774.0E A13774.22 A13774.36
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol ≥98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol

Purity: 98% CAS No.: 97-00-7 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Flash Point: 186°(366°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 613161 Merck Reference: 14,2136 UN No.: 3441 MDL No.: MFCD00007075

Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Siedepunkt: 314…316 °C
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 1,700
Flammpunkt: 186 °C (366 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2136

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR