m-Toluylsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A13785.0B A13785.0I A13785.30
A13785.0BEA 77.1 EUR
A13785.0B A13785.0I A13785.30
m-Toluylsäure ≥99%
m-Toluylsäure

Purity: 99% CAS No.: 99-04-7 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 108-110° Boiling Point: 263° Beilstein Reference: 970526 Merck Reference: 14,9535 MDL No.: MFCD00002523

Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 263 °C
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Dichte: 1,050
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 14,9535

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR