1,2-Phenylendiessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13851.06
A13851.14
A13851.06EA
19.1
EUR
A13851.06
A13851.14
1,2-Phenylendiessigsäure ≥98%
1,2-Phenylendiessigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 7500-53-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 2616747
MDL No.: MFCD00004329
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004329 CAS-Nummer: 7500-53-0 EINECS: 231-355-1 |