trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13870.18
A13870.09
A13870.30
A13870.18EA
73.9
EUR
A13870.18
A13870.09
A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-89-5
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 510468
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 171…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004398 CAS-Nummer: 830-09-1 EINECS: 213-405-4 |