1,2-Dichlorbenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A13881.0C A13881.0E A13881.36
A13881.0CEA 248 EUR
A13881.0C A13881.0E A13881.36
1,2-Dichlorbenzol ≥99%
1,2-Dichlorbenzol

Purity: 99% CAS No.: 95-50-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5510 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 606078 Merck Reference: 14,3056 UN No.: 1591 MDL No.: MFCD00000535

Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 180 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,306
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3056

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR