Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A13883.0D A13883.0F A13883.AE A13883.AP
A13883.0DEA 305 EUR
A13883.0D A13883.0F A13883.AE A13883.AP
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 91-17-8 Molecular Formula: C10H18 Formula Weight: 138.25 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Mild Melting Point: -45° Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 878165 Merck Reference: 14,2846 UN No.: 1147 MDL No.: MFCD00004130

Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 189…191 °C
Schmelzpunkt: < –45 °C
Dichte: 0,88
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR