1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13953.03
A13953.06
A13953.03EA
47.7
EUR
A13953.03
A13953.06
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 139512-70-2
Molecular Formula: C6H6ClFN2
Formula Weight: 160.58
Melting Point: 110-114°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00042485
Formel:
C₆H₆ClFN₂ Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042485 CAS-Nummer: 139512-70-2 ADR: 6.1,III |