2-Amino-4-nitrophenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-nitroanilin
A13964.14
A13964.14EA
77.4
EUR
A13964.14
2-Amino-4-nitrophenol 98%
2-Amino-4-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-57-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 776533
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 141…145 °C Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007695 CAS-Nummer: 99-57-0 EINECS: 202-767-9 |