(Ethylthio)benzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl-phenylsulfid

A13987.06 A13987.14 A13987.22
A13987.06EA 43.6 EUR
A13987.06 A13987.14 A13987.22
(Ethylthio)benzol ≥98%
(Ethylthio)benzol

Purity: 98% CAS No.: 622-38-8 Molecular Formula: C6H5SCH2CH3 Formula Weight: 138.23 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5655 Odour: Stench Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1905731 MDL No.: MFCD00009265

Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 204…205 °C
Schmelzpunkt: 206,33
Dichte: 1.020
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009265
CAS-Nummer: 622-38-8
EINECS: 210-731-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR