3-Bromthiophen ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Thienylbromid

A14022.18 A14022.09 A14022.30
A14022.18EA 120 EUR
A14022.18 A14022.09 A14022.30
3-Bromthiophen ≥97%
3-Bromthiophen

Purity: 97% CAS No.: 872-31-1 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Pungent Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105338 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005464

Formel: C₄H₃BrS
Siedepunkt: 157…158 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,722
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR