Chinoxalin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14055.22 A14055.36
A14055.22EA 49.2 EUR
A14055.22 A14055.36
Chinoxalin ≥98%
Quinoxaline

Purity: 98+% CAS No.: 91-19-0 Molecular Formula: C8H6N2 Formula Weight: 130.15 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 27-32° Boiling Point: 220-223° Beilstein Reference: 109351 Merck Reference: 14,8078 MDL No.: MFCD00006719

Formel: C₈H₆N₂
Siedepunkt: 220…223 °C
Schmelzpunkt: 27…32 °C
Dichte: 1,124
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006719
CAS-Nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 14,8078

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR