1,5-Diphenylcarbazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14060.14
A14060.22
A14060.36
A14060.14EA
65.2
EUR
A14060.14
A14060.22
A14060.36
1,5-Diphenylcarbazid ≥97%
1,5-Diphenylcarbazid
Purity: 97+%
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 170-176°
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O Siedepunkt: 454 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 170…176 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003013 CAS-Nummer: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 14,3321 |