4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14079.06
A14079.14
A14079.06EA
325
EUR
A14079.06
A14079.14
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 96%
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
Purity: 96%
CAS No.: 541-57-1
Molecular Formula: C4H4O3
Formula Weight: 100.07
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 108442
Formel:
C₄H₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11227258 CAS-Nummer: 541-57-1 EINECS: 208-785-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...