Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 43.2 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0