Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14180.14
A14180.22
A14180.36
A14180.14EA
43.2
EUR
A14180.14
A14180.22
A14180.36
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
CAS No.: 568-63-8
Molecular Formula: C20H6I4Na2O5
Formula Weight: 879.87
MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formel:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144257 CAS-Nummer: 16423-68-0 EINECS: 240-046-0 |