2-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 25.6 EUR
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285

Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 246…247 °C
Schmelzpunkt: 27…32 °C
Dichte: 1,470
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR