2-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14181.03
A14181.06
A14181.14
A14181.03EA
25.6
EUR
A14181.03
A14181.06
A14181.14
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 2905-21-7
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Siedepunkt: 246…247 °C Schmelzpunkt: 27…32 °C Dichte: 1,470 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042285 CAS-Nummer: 2905-21-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...