1H-Pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14186.14
A14186.22
A14186.14EA
50
EUR
A14186.14
A14186.22
1H-Pyrazol ≥98%
1H-Pyrazol
Purity: 98%
CAS No.: 288-13-1
Molecular Formula: C3H4N2
Formula Weight: 68.08
Odour: Unpleasant
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 103775
Merck Reference: 14,7960
MDL No.: MFCD00005234
Formel:
C₃H₄N₂ Siedepunkt: 186…188 °C Schmelzpunkt: 66…70 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005234 CAS-Nummer: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 14,7960 |