L-Threonin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
A1419.1000
A1419.1000EA 320 EUR
A1419.1000
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1