Ethylchlorfluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14196.14
A14196.14EA
146
EUR
A14196.14
Ethylchlorfluoracetat ≥98%
Ethylchlorfluoracetat
Purity: 98%
CAS No.: 401-56-9
Molecular Formula: ClFCHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.54
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Pungent
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1748679
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00039333
Formel:
C₄H₆ClFO₂ Siedepunkt: 128…130 °C Dichte: 1,225 Flammpunkt: 44 °C (111 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039333 CAS-Nummer: 401-56-9 EINECS: 206-930-5 UN: 2920 ADR: 8,II |