L(+)-Cystein
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A1425.1000
A1425.1000EA 1640 EUR
A1425.1000
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810