Phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure
A14257.30
A14257.09
A14257.18
A14257.30EA
661
EUR
A14257.30
A14257.09
A14257.18
Phenylboronsäure ≥98%
Phenylboronsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 98-80-6
Molecular Formula: C6H7BO2
Formula Weight: 121.93
Melting Point: 214-219°
Beilstein Reference: 970972
Merck Reference: 14,1068
MDL No.: MFCD00002103
Formel:
C₆H₇BO₂ Schmelzpunkt: 214…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002103 CAS-Nummer: 98-80-6 EINECS: 202-701-9 Merck Index: 14,1068 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...