L(+)-Leucin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: H-Leu-OH, (S)-(+)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, L-Leucin, (S)-(+)-Leucin, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentansäure
A1426.1000
A1426.1000EA 206 EUR
A1426.1000
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451