3,4,5-Trimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Gallussäuretrimethylether
A14274.22
A14274.22EA 40.4 EUR
A14274.22
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure ≥99%
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Purity: 99+% CAS No.: 118-41-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 168-171° Boiling Point: 225-226°/10mm MDL No.: MFCD00002501
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2