Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesiumphosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumorthophosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
A14279.0B
A14279.0BEA
60.6
EUR
A14279.0B
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat ≥99%
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7782-75-4
Molecular Formula: MgHPO4.3H2O
Formula Weight: 174.34 (120.28anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5681
MDL No.: MFCD00150390
Formel:
HMgO₄P·3H₂O Dichte: 2,13 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150390 CAS-Nummer: 7782-75-4 EINECS: 231-823-5 Merck Index: 14,5681 |