1,1-Cyclobutandicarbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14288.06
A14288.14
A14288.22
A14288.06EA
52.4
EUR
A14288.06
A14288.14
A14288.22
1,1-Cyclobutandicarbonsäure ≥99%
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Purity: 99%
CAS No.: 5445-51-2
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 2046031
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001325
Formel:
C₆H₈O₄ Siedepunkt: 663 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001325 CAS-Nummer: 5445-51-2 EINECS: 226-651-2 UN: 3261 ADR: 8,III |