(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluorbenzylcyanid

A14290.06 A14290.14 A14290.22
A14290.06EA 22.8 EUR
A14290.06 A14290.14 A14290.22
(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%
(4-Fluorphenyl)acetonitril

Purity: 98+% CAS No.: 459-22-3 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5002 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1907764 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001917

Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.130
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001917
CAS-Nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR