4-Brom-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-3-methylbenzoesäure
A14302.06
A14302.14
A14302.06EA
70.6
EUR
A14302.06
A14302.14
4-Brom-m-toluylsäure ≥98%
4-Brom-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 7697-28-1
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 2356649
Formel:
C₈H₇BrO₂ Schmelzpunkt: 215…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039526 CAS-Nummer: 7697-28-1 EINECS: 231-713-7 |