Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
31.4
EUR
A14316.06
A14316.14
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat ≥97%
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204.15 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (15 mmHg) Dichte: 1.295 Flammpunkt: 84 °C (183 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043543 CAS-Nummer: 2557-13-3 |