3-Chlorpropen ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Propylenoxid
A14330.0F
A14330.AP
A14330.0FEA
105
EUR
A14330.0F
A14330.AP
3-Chlorpropen ≥98% stabilisiert
3-Chlorpropen
Stabilized with propylene oxide
Purity: 98%
CAS No.: 107-05-1
Molecular Formula: C3H5Cl
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.4155
Odour: Sweet
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 635704
Merck Reference: 14,289
UN No.: 1100
MDL No.: MFCD00000984
Formel:
C₃H₅Cl Siedepunkt: 44…46 °C Schmelzpunkt: –135 °C Dichte: 0,939 Flammpunkt: –28 °C (–18 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000984 CAS-Nummer: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3,I Merck Index: 14,289 |