3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14350.06
A14350.06EA
106
EUR
A14350.06
3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
3-Fluor-4-nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 394-41-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 2048033
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157,1 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041251 CAS-Nummer: 394-41-2 EINECS: 206-895-6 |