Acetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-84-4
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 161°(321°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.121
Melting Point: 113-116°
Boiling Point: 304-305°
Beilstein Reference: 606468
Merck Reference: 14,50
MDL No.: MFCD00008674
Formel:
C₈H₉NO Siedepunkt: 304…305 °C Schmelzpunkt: 113…116 °C Dichte: 1,121 Flammpunkt: 161 °C (321 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008674 CAS-Nummer: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 14,50 |