4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14405.06
A14405.14
A14405.22
AB113850.0005
A14405.06EA
51.4
EUR
A14405.06
A14405.14
A14405.22
ABCRAB113850.0005
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol ≥99%
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 589-29-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 138-143°/1mm
MDL No.: MFCD00004665
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 138…143 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004665 CAS-Nummer: 589-29-7 EINECS: 209-641-2 |