Salicylalkohol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 633 EUR
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Salicylalkohol ≥99%
Salicylalkohol

Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617

Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,8325

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR