1-Butyl-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(4'-Iodphenyl)butan, 1-(4-Iodphenyl)butan
A14421.14
A14421.14EA
113
EUR
A14421.14
1-Butyl-4-iodbenzol ≥98%
1-Butyl-4-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 20651-67-6
Molecular Formula: C10H13I
Formula Weight: 260.12
Refractive Index: 1.5690
Boiling Point: 80-82°/0.5mm
MDL No.: MFCD00051927
Formel:
C₁₀H₁₃I Molecular Weight: 260,12 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,462 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051927 CAS-Nummer: 20651-67-6 |