2,4-Dibrom-6-fluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14435.14
A14435.14EA 65 EUR
A14435.14
2,4-Dibrom-6-fluoranilin ≥97%
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 141474-37-5 Molecular Formula: C6H4Br2FN Formula Weight: 268.92 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 6289292 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042230
Formel: C₆H₄Br₂FN
Molecular Weight: 268,91 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042230
CAS-Nummer: 141474-37-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III