Kupfer(I)oxid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14436.0E A14436.36
A14436.0EEA 167 EUR
A14436.0E A14436.36
Kupfer(I)oxid ≥97%
Kupfer(I)oxid

Purity: 97% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974

Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 1235 °C
Dichte: 6,0
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2664

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR