2,6-Xylidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-m-xylol, 2,6-Dimethylanilin
A14512.0B
A14512.22
A14512.36
A14512.0BEA
110
EUR
A14512.0B
A14512.22
A14512.36
2,6-Xylidin ≥99%
2,6-Xylidin
Purity: 99%
CAS No.: 87-62-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: 11°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 636332
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007747
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121.18 g/mol Siedepunkt: 216 °C Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 0.981 Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007747 CAS-Nummer: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |