α,α,α-Trifluor-p-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyanbenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)benzonitril, p-(Trifluormethyl)benzonitril, 4-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril
A14514.09 A14514.18 A14514.30
A14514.09EA 44 EUR
A14514.09 A14514.18 A14514.30
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril ≥98%
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 455-18-5 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4583 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 2046478 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001826
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 183…185 °C
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Dichte: 1,278
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001826
CAS-Nummer: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III