Kaliumnitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalisalpeter
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
A14527.36EA 24.3 EUR
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
Kaliumnitrat ≥99%
Kaliumnitrat
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Formel: KNO₃
Siedepunkt: 400 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648