Kaliumformiat, (max. 2% H₂O) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
A14551.30EA
33.2
EUR
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
Kaliumformiat, (max. 2% H₂O) 99%
Kaliumformiat
Purity: 99%
CAS No.: 590-29-4
Molecular Formula: HCO2K
Formula Weight: 84.12
Melting Point: 165-168°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3623272
Merck Reference: 14,7633
MDL No.: MFCD00013100
Formel:
CHKO₂ Schmelzpunkt: 165…168 °C Dichte: 1,91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013100 CAS-Nummer: 590-29-4 EINECS: 209-677-9 Merck Index: 14,7633 |