3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
A14567.09 A14567.18 A14567.30
A14567.09EA 33.9 EUR
A14567.09 A14567.18 A14567.30
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure ≥99%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure
Purity: 99% CAS No.: 501-97-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 2209841
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 208…210 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 126…131 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002778
CAS-Nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3