3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid

A14576.06
A14576.06EA 58.6 EUR
A14576.06
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 98-31-7 Molecular Formula: C6H3Cl3O2S Formula Weight: 245.51 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Melting Point: 20-22° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1956417 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041255

Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245.51 g/mol
Siedepunkt: 253 °C
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1.572
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041255
CAS-Nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR