2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
A14585.03
A14585.06
A14585.03EA
48.3
EUR
A14585.03
A14585.06
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon ≥98%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 90-24-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 185°/20mm
Merck Reference: 14,10067
MDL No.: MFCD00017243
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.2 Siedepunkt: 185 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 80…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017243 CAS-Nummer: 90-24-4 EINECS: 201-978-3 |