4-tert-Butylbrenzcatechin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14599.0B A14599.0I A14599.30
A14599.0BEA 126 EUR
A14599.0B A14599.0I A14599.30
4-tert-Butylbrenzcatechin ≥98%
4-tert-Butylbrenzcatechin
Purity: 98% CAS No.: 98-29-3 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 151°(303°F) Odour: Odourless Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2043335 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002201
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 284…286 °C
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 1,049
Flammpunkt: 151 °C (303 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8,III