Natriumtrifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäure Natriumsalz
A14613.14
A14613.22
A14613.36
A14613.14EA
38.1
EUR
A14613.14
A14613.22
A14613.36
Natriumtrifluoracetat ≥98%
Natriumtrifluoracetat
Purity: 98%
CAS No.: 2923-18-4
Molecular Formula: CF3CO2Na
Formula Weight: 136.00
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 3597949
Formel:
C₂F₃NaO₂ Molecular Weight: 136.01 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 207 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013217 CAS-Nummer: 2923-18-4 EINECS: 220-879-6 |