N-Phenylmaleimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14616.14
A14616.22
A14616.14EA
54.4
EUR
A14616.14
A14616.22
N-Phenylmaleimid ≥98%
N-Phenylmaleimid
Purity: 98+%
CAS No.: 941-69-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 87-91°
Boiling Point: 162-163°/12mm
Merck Reference: 14,7299
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005502
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Siedepunkt: 162…163 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005502 CAS-Nummer: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7299 |