1,2-Diphenylethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14617.14
A14617.22
A14617.14EA
38.8
EUR
A14617.14
A14617.22
1,2-Diphenylethan ≥98%
1,2-Diphenylethan
Purity: 98+%
CAS No.: 103-29-7
Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5
Formula Weight: 182.27
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) Siedepunkt: 284 °C Schmelzpunkt: 50…53 °C Dichte: 1,013 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004796 CAS-Nummer: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 Merck Index: 14,1198 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...