2',6'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
A14627.06
A14627.14
A14627.22
A14627.06EA
31.7
EUR
A14627.06
A14627.14
A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenon ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 699-83-2
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 1366061
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 296 Schmelzpunkt: 156…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002270 CAS-Nummer: 699-83-2 EINECS: 211-833-6 |